Ácido 2-hidroxi-4-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40294-1G OR40294-250MG OR40294-5G
APOSOR40294-1GEA 273 EUR
APOSOR40294-1G APOSOR40294-250MG APOSOR40294-5G
Ácido 2-hidroxi-4-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 2-hidroxi-4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223287
Núm. CAS: 1256358-90-3