[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,5S,6R)-3-Aza-3-benzyl-6-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, rel-((1R,5S,6r)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)methanol
OR40298-1G
APOSOR40298-1GEA 33.5 EUR
APOSOR40298-1G
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol 95+%
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol
Formula: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140332
Núm. CAS: 134575-07-8