N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 0 EUR
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₆BNO₄S
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659841
Núm. CAS: 208516-15-8