Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40303-100MG
OR40303-1G
OR40303-250MG
APOSOR40303-100MGEA
223
EUR
APOSOR40303-100MG
APOSOR40303-1G
APOSOR40303-250MG
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate
Formula:
C₆H₇NO₃ MW: 141,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12026361 Núm. CAS: 261350-48-5 |