trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40306-1G OR40306-500MG
APOSOR40306-1GEA 1070 EUR
APOSOR40306-1G APOSOR40306-500MG
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
trans-1-Benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₈N₂O₂
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140334
Núm. CAS: 1221791-62-3