Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzoate
OR40312-1G OR40312-500MG OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA 270 EUR
APOSOR40312-1G APOSOR40312-500MG APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₁₆H₁₅NO₆
MW: 317,3 g/mol
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140356
Núm. CAS: 1221792-98-8