Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40313-1G
OR40313-5G
OR40313-25G
APOSOR40313-1GEA
21.9
EUR
APOSOR40313-1G
APOSOR40313-5G
APOSOR40313-25G
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula:
C₉H₈ClNO₅ Pto. de fusión: 103…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16140357 Núm. CAS: 63603-09-8 |