Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40314-1G OR40314-500MG
APOSOR40314-1GEA 671 EUR
APOSOR40314-1G APOSOR40314-500MG
Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate 95+%
Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140358
Núm. CAS: 1221792-69-3