3-Amino-5-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloropyridin-3-amine
OR40335-1G OR40335-25G OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA 81.2 EUR
APOSOR40335-1G APOSOR40335-25G APOSOR40335-5G
3-Amino-5-cloropiridina 98%
3-Amino-5-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Pto. de fusión: 71…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701386
Núm. CAS: 22353-34-0