(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40338-10G OR40338-25G OR40338-5G
APOSOR40338-10GEA 173 EUR
APOSOR40338-10G APOSOR40338-25G APOSOR40338-5G
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09923767
Núm. CAS: 101012-32-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III