3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenyl benzoate
OR40341-1G OR40341-500MG
APOSOR40341-1GEA 1070 EUR
APOSOR40341-1G APOSOR40341-500MG
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂ClNO₃
MW: 277,71 g/mol
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622765
Núm. CAS: 1228182-63-5