Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzoate
OR40345-1G OR40345-500MG
APOSOR40345-1GEA 538 EUR
APOSOR40345-1G APOSOR40345-500MG
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₄
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622773
Núm. CAS: 1228183-73-0