[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(Hydroxymethyl)-N-methyl-2-nitroaniline
OR40346-1G OR40346-500MG
APOSOR40346-1GEA 538 EUR
APOSOR40346-1G APOSOR40346-500MG
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622776
Núm. CAS: 1228182-77-1