Chloroformamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40351-5G OR40351-1G
APOSOR40351-5GEA 0 EUR
APOSOR40351-5G APOSOR40351-1G
Chloroformamidine hydrochloride
Chloroformamidine hydrochloride
Formula: CH₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035527
Núm. CAS: 29671-92-9
UN: 1759
ADR: 8,III