6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40353-5G OR40353-1G OR40353-10G
APOSOR40353-5GEA 24.8 EUR
APOSOR40353-5G APOSOR40353-1G APOSOR40353-10G
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Pto. de fusión: 179…183 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263258
Núm. CAS: 123148-78-7