3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6-Dichloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 94.4 EUR
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 49…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185536
Núm. CAS: 58804-10-7