1-Pyreneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrene-1-boronic acid, Pyren-1-ylboronic acid
OR40378-5G OR40378-10G
APOSOR40378-5GEA 33.5 EUR
APOSOR40378-5G APOSOR40378-10G
1-Pyreneboronic acid 97%
1-Pyreneboronic acid
Formula: C₁₆H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 247…251 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04974062
Núm. CAS: 164461-18-1