Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
OR40379-5G OR40379-1G OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA 62.5 EUR
APOSOR40379-5G APOSOR40379-1G APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09863164
Núm. CAS: 89793-12-4