N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro
Proveedor: Apollo Scientific
OR40391-25G OR40391-5G
APOSOR40391-25GEA 258 EUR
APOSOR40391-25G APOSOR40391-5G
N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro
N,N-Dimetil-m-fenilendiamonio dicloruro
Formula: C₈H₁₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012971
Núm. CAS: 3575-32-4