3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40401-1G OR40401-5G OR40401-25G
APOSOR40401-1GEA 29 EUR
APOSOR40401-1G APOSOR40401-5G APOSOR40401-25G
3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
3-Bromo-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₈BrNO
Pto. de fusión: 51…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11878497
Núm. CAS: 16618-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III