(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40405-1G OR40405-250MG OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA 227 EUR
APOSOR40405-1G APOSOR40405-250MG APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formula: C₄H₆N₂OS
Pto. Ebullición: 340 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 102…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06203018
Núm. CAS: 131184-73-1