Alcohol 5-cloro-2-nitrobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40411-10G OR40411-1G
APOSOR40411-10GEA 37.7 EUR
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G
Alcohol 5-cloro-2-nitrobencílico
Alcohol 5-cloro-2-nitrobencílico
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Pto. de fusión: 77…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007291
Núm. CAS: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5