[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40417-25G OR40417-1G OR40417-5G
APOSOR40417-25GEA 0 EUR
APOSOR40417-25G APOSOR40417-1G APOSOR40417-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Formula: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Pto. de fusión: 275…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792899
Núm. CAS: 95464-05-4