2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR40419-1G OR40419-250MG OR40419-100MG OR40419-500MG OR40419-2.5G OR40419-5G
APOSOR40419-1GEA 745 EUR
APOSOR40419-1G APOSOR40419-250MG APOSOR40419-100MG APOSOR40419-500MG APOSOR40419-2.5G APOSOR40419-5G
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
2-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414735
Núm. CAS: 5331-08-8