Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate

OR40424-5G OR40424-25G
APOSOR40424-5GEA 140 EUR
APOSOR40424-5G APOSOR40424-25G
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11505036
Núm. CAS: 1187236-18-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR