2-Bromo-m-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-methylphenol
OR40426-25G OR40426-5G OR40426-1G
APOSOR40426-25GEA 302 EUR
APOSOR40426-25G APOSOR40426-5G APOSOR40426-1G
2-Bromo-m-cresol 98%
2-Bromo-m-cresol
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991797
Núm. CAS: 22061-78-5