5-Metilpiridin-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Hydroxy-5-picoline
OR40438-5G
APOSOR40438-5GEA 151 EUR
APOSOR40438-5G
5-Metilpiridin-3-ol
5-Metilpiridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661297
Núm. CAS: 42732-49-0