4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4,6-dimethoxypyrimidine-2-carboxylate
OR4044-1G
OR4044-250MG
OR4044-5G
APOSOR4044-1GEA
62.5
EUR
APOSOR4044-1G
APOSOR4044-250MG
APOSOR4044-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₉H₁₂N₂O₄ MW: 212,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03645366 Núm. CAS: 128276-49-3 |