3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40442-1G OR40442-250MG
APOSOR40442-1GEA 148 EUR
APOSOR40442-1G APOSOR40442-250MG
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Formula: C₄H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09751256
Núm. CAS: 15166-68-4