Triphenylsulphonium chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40449-1G OR40449-5G
APOSOR40449-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40449-1G APOSOR40449-5G
Triphenylsulphonium chloride 95%
Triphenylsulphonium chloride
Formula: (C₆H₅)₃SCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031716
Núm. CAS: 4270-70-6