4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4045-1G OR4045-5G
APOSOR4045-1GEA 94.4 EUR
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₄
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03645365
Núm. CAS: 128276-50-6