tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40453-25G OR40453-5G
APOSOR40453-25GEA 116 EUR
APOSOR40453-25G APOSOR40453-5G
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Formula: C₁₄H₂₂N₄O₄
MW: 310,354 g/mol
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683427
Núm. CAS: 152120-54-2