Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
OR40455-25G OR40455-1G OR40455-5G
APOSOR40455-25GEA 60.9 EUR
APOSOR40455-25G APOSOR40455-1G APOSOR40455-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039316
Núm. CAS: 6937-03-7