2-Aminopyridine-4-methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
OR40456-25G
APOSOR40456-25GEA 116 EUR
APOSOR40456-25G
2-Aminopyridine-4-methanol 98%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,143 g/mol
Pto. de fusión: 80…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791261
Núm. CAS: 105250-17-7