1-Bromo-4-etinilbenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Etinil-4-bromobenceno
OR40459-25G
OR40459-5G
APOSOR40459-25GEA
89.9
EUR
APOSOR40459-25G
APOSOR40459-5G
1-Bromo-4-etinilbenceno 98%
1-Bromo-4-etinilbenceno
Formula:
C₈H₅Br MW: 181.03 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C/16mmHg Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00168822 Núm. CAS: 766-96-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |