Ácido 3-amino-5-metilfenilborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-methylphenyboronic acid, pinacol ester, 4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR40461-1G OR40461-250MG
APOSOR40461-1GEA 173 EUR
APOSOR40461-1G APOSOR40461-250MG
Ácido 3-amino-5-metilfenilborónico, pinacol éster
Ácido 3-amino-5-metilfenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795664
Núm. CAS: 948592-80-1