α-Bromo-p-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metilbencilo bromuro
OR40462-100G OR40462-25G OR40462-500G
APOSOR40462-100GEA 159 EUR
APOSOR40462-100G APOSOR40462-25G APOSOR40462-500G
α-Bromo-p-xileno 98%
α-Bromo-p-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Pto. Ebullición: 218…220 °C
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1.324
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000181
Núm. CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,10223