2-Metil-6-metoxiquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40463-1G OR40463-5G
APOSOR40463-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40463-1G APOSOR40463-5G
2-Metil-6-metoxiquinolina
2-Metil-6-metoxiquinolina
Formula: C₁₁H₁₁NO
Pto. de fusión: 62…66 °C
Densidad: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006761
Núm. CAS: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1