3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40464-25G OR40464-5G OR40464-100G
APOSOR40464-25GEA 58 EUR
APOSOR40464-25G APOSOR40464-5G APOSOR40464-100G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formula: C5H6O3
MW: 114,10 g/mol
Pto. de fusión: 69…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100900
Núm. CAS: 23761-23-1