6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40466-250MG OR40466-100MG
APOSOR40466-250MGEA 102 EUR
APOSOR40466-250MG APOSOR40466-100MG
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Formula: C₅H₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698041
Núm. CAS: 303085-53-2