2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4047-250MG
APOSOR4047-250MGEA 87 EUR
APOSOR4047-250MG
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid
Racemic mixture of cis isomers
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,3 g/mol
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568097
Núm. CAS: 633320-99-7