2-Amino-3-formilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Aminonicotinaldehyde, 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
OR40471-25G OR40471-5G OR40471-1G
APOSOR40471-25GEA 77 EUR
APOSOR40471-25G APOSOR40471-5G APOSOR40471-1G
2-Amino-3-formilpiridina 98%
2-Amino-3-formilpiridina
Formula: C₆H₆N₂O
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01830382
Núm. CAS: 7521-41-7