1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40500-25G OR40500-5G
APOSOR40500-25GEA 0 EUR
APOSOR40500-25G APOSOR40500-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate 95%
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₃H₂₁NO₅
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862189
Núm. CAS: 98977-34-5