1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 1-methylpyrrolidine-3-carboxylate
OR40502-1G OR40502-250MG OR40502-500MG OR40502-5G
APOSOR40502-1GEA 221 EUR
APOSOR40502-1G APOSOR40502-250MG APOSOR40502-500MG APOSOR40502-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227161
Núm. CAS: 635700-02-6