3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxamide, 3-Amino-5-methylpicolinamide
OR40508-1G OR40508-250MG OR40508-5G
APOSOR40508-1GEA 145 EUR
APOSOR40508-1G APOSOR40508-250MG APOSOR40508-5G
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Formula: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142820
Núm. CAS: 1208081-47-3