5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromoindan-2-one
OR40513-100MG OR40513-250MG OR40513-1G
APOSOR40513-100MGEA 81.2 EUR
APOSOR40513-100MG APOSOR40513-250MG APOSOR40513-1G
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Formula: C₉H₇BrO
MW: 211,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778391
Núm. CAS: 174349-93-0