2-Amino-5-methoxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40515-5G OR40515-1G OR40515-25G
APOSOR40515-5GEA 132 EUR
APOSOR40515-5G APOSOR40515-1G APOSOR40515-25G
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
2-Amino-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,1405 g/mol
Pto. Ebullición: 128…130 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07374873
Núm. CAS: 10167-97-2