Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40519-25G
OR40519-5G
APOSOR40519-25GEA
0
EUR
APOSOR40519-25G
APOSOR40519-5G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula:
C₇H₉NO₂S Pto. Ebullición: 215…233 °C Pto. de fusión: 27…28 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00626873 Núm. CAS: 20582-55-2 |