5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-(1-piperazinyl)pyrimidine
OR4053-25G OR4053-5G
APOSOR4053-25GEA 417 EUR
APOSOR4053-25G APOSOR4053-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Formula: C₈H₁₁BrN₄
MW: 243,11 g/mol
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314280
Núm. CAS: 99931-82-5