7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR40543-5G
APOSOR40543-5GEA 98.6 EUR
APOSOR40543-5G
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 98%
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₂S
MW: 257,11 g/mol
Pto. de fusión: >275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032270
Núm. CAS: 19075-59-3